About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C49H68NO5PPdS
Peso molecular:
920.53
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Aplicación
GPhos Pd G4 is a fourth generation (G4) Buchwald palladium precatalyst for cross-coupling, demonstrating improved stability and reactivity from previous generations.
Learn more about G3 and G4 Buchwald Precatalysts
Learn more about G3 and G4 Buchwald Precatalysts
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Scott D McCann et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(35), 15027-15037 (2020-08-14)
We have developed a new dialkylbiaryl monophosphine ligand, GPhos, that supports a palladium catalyst capable of promoting carbon-nitrogen cross-coupling reactions between a variety of primary amines and aryl halides; in many cases, these reactions can be carried out at room