Merck
Ligandos y catalizadores de Buchwald
Como químico, le gustaría centrarse en la aplicación del catalizador y la nueva química a la que conducirá. Queremos concentrarnos en proporcionarle una cartera Buchwald sin igual para sus innovadoras ideas.  A través de nuestra asociación con Stephen Buchwald y su grupo de investigación en el MIT, nos complace ofrecer una serie de precatalizadores de paladio y ligandos de biarilfosfina muy activos y versátiles utilizados en reacciones de acoplamiento cruzado para la formación de enlaces C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF y C-S.  Los ligandos son ricos en electrones y muy ajustables para proporcionar sistemas catalizadores con un alcance diverso, una gran estabilidad y reactividad.  
Los precatalizadores de Buchwald correspondientes son estables al aire, la humedad y la temperatura, y presentan una buena solubilidad en disolventes orgánicos comunes.  El empleo de estos precatalizadores en las reacciones de acoplamiento cruzado normalmente permite al investigador utilizar cargas más bajas del catalizador y produce tiempos de reacción más cortos.  Además, su uso garantiza la formación eficiente de la especie catalítica activa, generalmente sin agentes reductores, y permite un control preciso de la proporción ligando:paladio. Las características únicas de los precatalizadores han llevado al descubrimiento de nuevos métodos que de otra forma no serían viables utilizando fuentes tradicionales de Pd.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Los ligandos, los precatalizadores y la metodología desarrollados en el grupo Buchwald son fáciles de usar y han convertido reacciones de acoplamiento cruzado anteriormente difíciles en mucho más fáciles de lograr. Nos complace ofrecer toda la cartera de productos Buchwald libres de regalías a cualquier escala o etapa del proceso sintético. Nos hemos ocupado de la propiedad intelectual (IP) para que no tenga que hacerlo usted. ¡Sólo compre y adelante!