Merck
916838
Sigma-Aldrich
D-Lactic acid-1-13C
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC2H6O3
Número de CAS:
Peso molecular:
91.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity)
Formulario
solid
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13C](=O)[C@H](O)C
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i3+1
Clave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-DFXGSJBSSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)