904953
[Ru(dtbbpy)3](PF6)2
≥95%
Sinónimos:
Tris(4,4′-di-tert-butyl-2,2′-bipyridine)ruthenium bis(hexafluorophosphate)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C54H72F12N6P2Ru
Número de CAS:
Peso molecular:
1196.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
Clave InChI
XBDHEZBIYYTEHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This ruthenium photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)