Merck
903426
Sigma-Aldrich
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2
≥95%
Sinónimos:
Tris(2,2′-(pCF3)bipyridine)ruthenium(II) tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H18B2F26N6Ru
Peso molecular:
1151.22
Código UNSPSC:
12352101
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
Aplicación
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Dear Sir can you clarify me that this chemical will be suitable to use fabricate OLED devices. please clarify.
    1 answer
    1. This product has not been validated for suitability for OLED fabrication. The end-user must determine the suitability. Similar Ruthenium bipyridine complex materials have been published for OLED fabrication.
      Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja000666t