Merck
902667
Sigma-Aldrich
Propargyl-PEG6-acid
Sinónimos:
4,7,10,13,16,19-Hexaoxadocos-21-ynoic acid, Propargyl-PEG6-CH2CO2H
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28O8
Número de CAS:
Peso molecular:
348.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
índice de refracción
n/D 1.469
grupo funcional
alkyne
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCC#C)=O
InChI
1S/C16H28O8/c1-2-4-19-6-8-21-10-12-23-14-15-24-13-11-22-9-7-20-5-3-16(17)18/h1H,3-15H2,(H,17,18)
Clave InChI
XRSJYQQOJNYUDV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This heterobifunctional, PEGylated crosslinker features a carboxylic acid at one end and propargyl group at the other for reaction with azide-containing compounds using click chemistry. The hydrophilic PEG linker facilitates solubility in biological applications. Propargyl-PEG6-acid can be used for bioconjugation or as a building block for synthesis of small molecules, conjugates of small molecules and/or biomolecules, or other tool compounds for chemical biology and medicinal chemistry that require ligation. Examples of applications include its synthetic incorporation into antibody-drug conjugates or proteolysis-targeting chimeras (PROTAC® molecules) for targeted protein degradation.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Información legal
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)