QBD10501
Azido-dPEG®4-NHS ester
Sinónimos:
3-(Azidotetra(ethyleneoxy))propionic acid succinimidyl ester, NHS-Peg4-Azide, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
grupo funcional
NHS ester
azide
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H24N4O8/c16-18-17-4-6-24-8-10-26-12-11-25-9-7-23-5-3-15(22)27-19-13(20)1-2-14(19)21/h1-12H2
Clave InChI
OIGKWPIMJCPGGD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)