Merck
902640
Sigma-Aldrich
(S)-4-Methyl-2-oxazolidinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
52-56 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3-2-7-4(6)5-3/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1
Clave InChI
VAJFEOKPKHIPEN-VKHMYHEASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)