458775
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +97°, c = 1 in ethanol
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
mp
44-46 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1
Clave InChI
WHOBYFHKONUTMW-NSHDSACASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)