900388
Inulin-13C
(from chicory), ≥97 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
13C6nH10n+2O5n+1
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
Productos recomendados
Nivel de calidad
origen biológico
(from chicory)
pureza isotópica
≥97 atom % 13C
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
powder
cambio de masa
M+6 (per repeating unit)
Categorías relacionadas
Envase
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?