Merck
855049
Sigma-Aldrich
5-Azacytosine
Sinónimos:
2-Hydroxy-4-aminotriazine, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-Amino-1,3,5-triazin-2-one, 4-Amino-2-hydroxy-1,3,5-triazine, NSC 51100, NSC 54006
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
112.09
Beilstein:
116378
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Nivel de calidad
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
Clave InChI
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Enzymic synthesis of nucleoside analogs using immobilized 2′-deoxyribosyltransferase from Lactobacillus reuteri
  • Reactions with oxide radical ion
  • Potential antitumor and antiproliferative agent against human leukemia cells
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mariana B Méndez et al.
AMB Express, 10(1), 173-173 (2020-09-30)
A novel IDA-LaNDT derivative was able to reach the highest productivity in the biosynthesis of a well-known antitumoral agent called decitabine. However, the combination of two simple and inexpensive techniques such as ionic absorption and gel entrapment with the incorporation