563579
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4CF3SO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
225.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
175-180 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(11,12)13/h1-4H,(H2,11,12,13)
Clave InChI
TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?