Merck
807915
Sigma-Aldrich
Undecane-d24
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)9CD3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
liquid
cambio de masa
M+24
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
Clave InChI
RSJKGSCJYJTIGS-XMTORAMYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)