Merck
707740
Sigma-Aldrich
Methyl acetate-2-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
75.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
Formulario
liquid
bp
57-58 °C
mp
-98 °C
densidad
0.944 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
COC([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1+1
Clave InChI
KXKVLQRXCPHEJC-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)