805106
PLGA nanoparticles
200 nm average diameter
Sinónimos:
Degradex® PLGA
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
diámetro promedio
200 nm
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
To re-constitute:
- remove the product from freezer
- wait until temperature rises to the ambient temperature
- add DI water or buffer to the container
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.