804088
SnAP 2-Spiro-(4-Pip) M Reagent
Sinónimos:
tert-butyl 4-(aminomethyl)-4-((tributylstannyl)methoxy)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
índice de refracción
n/D 1.492
densidad
1.146
grupo funcional
amine
ether
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(COC1(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)CN)CCCC
InChI
1S/C12H23N2O3.3C4H9.Sn/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-5-12(9-13,16-4)6-8-14;3*1-3-4-2;/h4-9,13H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
LEBKPKYDLQUOJO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Otras notas
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
Bespoke SnAP Reagents for the Synthesis of C-Substituted Spirocyclic and Bicyclic Saturated N-Heterocycles
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.