803537
Bis(NHS)PEG5
Sinónimos:
Bis-N-succinimidyl-(pentaethylene glycol) ester, Bis-succinimide ester-activated PEG compound
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
mol peso
532.5
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
condiciones de almacenamiento
desiccated
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Clave InChI
FTYUGLBWKRXQBD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Reactive groups: NHS ester (both ends)
- Reactive towards: amino groups (primary amines)
- NHS esters react with—NH2 groups at pH 7-9, forming stable amide bonds
- Water-soluble; compare to non-pegylated BS3 (also soluble) and DSS (water-insoluble)
- Membrane-impermeable, allowing for cell surface labeling
- Irreversibly crosslink proteins or peptides by flexible PEG spacer arms
- Polyethylene glycol spacer arms help maintain conjugate solubility
- Pure compound with defined structure and molecular weight, ensuring reproducible protein-modification effects
- PEG spacer provides unique advantages, including increased stability, reduced tendency toward aggregation and reduced immunogenicity
- Ideal for small molecule or peptide conjugations
Precaución
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)