Merck
779253
Sigma-Aldrich
1-Azido-4-fluorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Sinónimos:
4-Fluorophenyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4FN3
Número de CAS:
Peso molecular:
137.11
Beilstein:
1939307
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
liquid
concentración
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurezas
≤2.0% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
Clave InChI
VHFLTICYUZLEII-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Decomposition of halogen-substituted phenyl azides
Smalley, R. K. and Suschitzky, H.
Journal of the Chemical Society, 5922-5925 (1964)
Mingyu Hu et al.
Organic letters, 10(24), 5529-5531 (2008-12-05)
A panel of small molecule-based MMP inhibitors containing rhodanine warheads was assembled using "one-pot" click chemistry. Upon biological screening, moderate inhibitors were identified which specifically targets MMP-7 and MMP-13 over other MMPs.