Merck
750328
Sigma-Aldrich
Pyrazine-2-amidoxime
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
138.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
180-185 °C
grupo funcional
amine
oxime
cadena SMILES
N\C(=N/O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H6N4O/c6-5(9-10)4-3-7-1-2-8-4/h1-3,10H,(H2,6,9)
Clave InChI
QZHJCRJEMIFNNB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)