542814
3-Pyridylamidoxime
98%
Sinónimos:
N-Hydroxynicotinamidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
130-135 °C (lit.)
grupo funcional
amine
oxime
cadena SMILES
N\C(=N\O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-2-1-3-8-4-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
Clave InChI
AQBMQGDKWIPBRF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Pyridylamidoxime (pyridine-3-amidoxime, Py-3-AO) can be synthesized from the reaction between hydroxylamine hydrochloride, sodium hydroxide and 3-cyanopyridine (dissolved in ethanol).
Aplicación
3-Pyridylamidoxime may be used in the synthesis of 3-(3-pyridyl)-5-trichloromethyl-1,2,4-oxadiazole.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Separation of isomeric monocyanopyridine and pyridinemonoamidoxime hydrochlorides by thin-layer chromatography.
Pearse Jr GA.
Journal of Chromatography A, 177, 174-176 (1979)
Studies on the Synthese of N-Heterocyclic Compounds. III. Hypocholesterolemic 1, 2, 4-Oxadiazole Derivatives (1).
Yurugi S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 21(8), 1641-1650 (1973)