714623
2,3-Diamino-5-chloropyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
143.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
170-175 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)cnc1N
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
Clave InChI
ZRCMCGQDIYNWDX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?