Merck
705810
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
3,6-Dichlorosalicylic acid-(ring-13C6)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6CH4Cl2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
212.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
assay
98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1O
InChI
1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
FKIKPQHMWFZFEB-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)