603147
Agua-18O
80 atom % 18O
About This Item
Fórmula lineal:
H218O
Número de CAS:
Peso molecular:
20.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
descripción
Normalized with respect to hydrogen
pureza isotópica
80 atom % 18O
mol peso
19.62 g/mol
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?