700193
Polyetherimide
melt index 9 g/10 min (337 °C/6.6kg)
Sinónimos:
PEI, Poly(bisphenol A anhydride-co-1,3-phenylenediamine), Poly(bisphenol A dianhydride-co-1,3-phenylenediamine), Poly(ether imide), Poly-[2,2′bis(4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenylpropane)-1,3-phenylene bisimide]
About This Item
Productos recomendados
Formulario
pellets
Nivel de calidad
índice de fusión
9 g/10 min (337 °C/6.6kg)
densidad
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc7cc(ccc7)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)Oc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(cc4)Oc5cc6c(cc5)C(=O)OC6=O)C1=O
InChI
1S/C31H20O8.C6H8N2/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)36-21-11-13-23-25(15-21)29(34)38-27(23)32)18-5-9-20(10-6-18)37-22-12-14-24-26(16-22)30(35)39-28(24)33;7-5-2-1-3-6(8)4-5/h3-16H,1-2H3;1-4H,7-8H2
Clave InChI
VYLFLJXGGIUQKT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- PEI/ BaTi4O9 composites,
- PEI/glass fiber composites,
- Nanocomposite PEI/TiO2-sulfonated polymer membranes,
- Nanoparticles coated PEI-polyurethane (SiO2/PEI-PU) nanofibrous composite membranes,
- Single walled nanotubes (SWNTs)/PEI nanocomposites.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?