Merck
691887
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C, 3-d1 sodium salt
99 atom % 13C, 97 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
α-Keto-3-(methyl-d3)-butyric acid-4-13C,3-d sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C,d4 sodium salt, 2-Ketoisovaleric-3(methyl-d3),4-13C,3-d acid sodium salt, 3-Methyl-2-oxobutanoic acid-13C,d4 sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-3-(methyl-d3),4-13C,3-d sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
13CH3CD(CD3)COCO2Na
Peso molecular:
143.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
227-230 °C
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([13CH3])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1,3D;
Clave InChI
WIQBZDCJCRFGKA-KDMRDBLJSA-M
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.