552003
D-Glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
Sinónimos:
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, D-Glucose-C-d7, Dextrose-C-d7
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
técnicas
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
150-152 °C (dec) (lit.)
cambio de masa
M+7
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@@]1([2H])OC([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-KMTOWNPSSA-N
Aplicación
- As a dopant in the process of controlling the quality of grape juice contaminated by apple juice using electrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry [ESI (-) FT-ICR MS].
- To quantify the physical and chemical recycling of glucose by measuring the difference in their metabolism.
- In combination with D2O to increase the lipid production by reducing the D-H exchange.
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.