Merck
685283
Sigma-Aldrich
Uracil-15N2,5,6-d2
98 atom % 15N, 91 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4D2H215N2O2
Peso molecular:
116.09
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
91 atom % D
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
O=C([15NH]C([2H])=C1[2H])[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2D,5+1,6+1
Clave InChI
ISAKRJDGNUQOIC-IZHGLQQWSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)