Merck
679755
Sigma-Aldrich
Hexafluorozirconic acid solution
50 wt. % in H2O
Sinónimos:
Dihydrogen hexafluorozirconate solution, Hydrogen zirconium fluoride
About This Item
Fórmula lineal:
H2ZrF6
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
core: zirconium
reagent type: catalyst
concentración
50 wt. % in H2O
densidad
1.512 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
F.F.F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/6FH.Zr/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Clave InChI
DXIGZHYPWYIZLM-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Used for:
  • Hexafluorozirconic acid based surface pretreatments on steel for corrosion resistance
  • Preparation of titania photocatalyst synthesized from ionic-liquid-like precursor
  • Synthesis of fluoride-releasing dental monomer
  • As precursor to ZrO2 ceramic thin films
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)