N7524
Bis(cyclopentadienyl)nickel(II)
Sinónimos:
Di(cyclopentadienyl)nickel(II), Nickelocene
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
composición
Ni, 20.0-31.5% EDTA titration
idoneidad de la reacción
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
171-173 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ni].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Ni/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Clave InChI
FOOKRXHSBKEWSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.
Atomic layer deposition meets various needs including semiconductor device miniaturization and nanoparticle coating.