Merck
658499
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(4-nitrophenyl)thiazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
221.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
283-287 °C
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Nc1nc(cs1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N3O2S/c10-9-11-8(5-15-9)6-1-3-7(4-2-6)12(13)14/h1-5H,(H2,10,11)
Clave InChI
RIKJWJIWXCUKQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M B Mattammal et al.
Biomedical mass spectrometry, 9(9), 376-380 (1982-09-01)
Electron impact fragmentation of 2-methyl-4-(4-nitrophenyl)-thiazole and 2-amino-4-(4-nitrophenyl)-thiazoles were studied. Prominent fragment ions result from: (1) elimination of an NO2 radical and of a neutral NO molecule; (2) 1,2 cleavage of the thiazole ring in both compounds to give a phenoxythiirene