Merck
646253
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1,2,3,7,8,9,10-13C7)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
Triolein-1,2,3,7,8,9,10-13C7
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C21C36H104O6
Peso molecular:
906.28
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
densidad
0.931 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+24
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC[13CH2]CC\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CC[13CH2]CCCCC)O[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CC[13CH2]CCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i16+1,17+1,18+1,25+1,26+1,27+1,28+1,29+1,30+1,31+1,32+1,33+1,34+1,35+1,36+1,46+1,47+1,48+1,49+1,50+1,51+1,55+1,56+1,57+1
Clave InChI
PHYFQTYBJUILEZ-LKNQKLGGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)