Merck
641049
Sigma-Aldrich
DL-Malic acid-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCD2CD(OH)CO2H
Peso molecular:
137.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mp
131-133 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])(O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
Clave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-FUDHJZNOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
A O'Gorman et al.
Translational psychiatry, 7(9), e1240-e1240 (2017-09-28)
The identification of an early biomarker of psychotic disorder is important as early treatment is associated with improved patient outcome. Metabolomic and lipidomic approaches in combination with multivariate statistical analysis were applied to identify plasma alterations in children (age 11)