Merck
606162
Sigma-Aldrich
Vanillin-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-methoxybenz-13C6-aldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
4-(HO)13C6H3-3-(OCH3)CHO
Peso molecular:
158.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
CO[13c]1[13cH][13c](C=O)[13cH][13cH][13c]1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1
Clave InChI
MWOOGOJBHIARFG-BOCFXHSMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)