Merck
640360
Sigma-Aldrich
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
Sinónimos:
[Rh(cod)(MeCN)2]BF4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18BF4N2Rh
Número de CAS:
Peso molecular:
379.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: rhodium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2C2H3N.BF4.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-2-3;2-1(3,4)5;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;;/q;;;-1;+1/b2-1-,8-7-;;;;
Clave InChI
KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Aplicación
Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate [Rh(cod)(MeCN)2]BF4 may be used as a catalyst for the rhodium(I)-catalyzed silylation of aryl iodides and bromides with tetraethoxysilanes to form aryl silanes such as (4-bromophenyl)triethoxysilane and 4-(triethoxysilyl)acetophenone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Periodic mesoporous organosilica containing ionic bis-aryl-imidazolium entities: Heterogeneous precursors for silica-hybrid-supported NHC complexes.
Nguyen TP, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(24), 4164-4171 (2009)
Pingping Tang et al.
Tetrahedron, 67(24), 4449-4454 (2011-06-22)
A regiospecific silver-mediated fluorination of aryl silanes is reported. The reaction is operationally simple, and employs Ag(2)O as readily available, inexpensive silver source, which can be recovered.