Merck
616567
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-3,3,3-d3 solution
85 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CH(OH)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
93.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
descripción
Packaged as gram of solution
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
concentración
85 % (w/w) in H2O
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
Clave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-VGCLAIIRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)