Merck
595918
Sigma-Aldrich
(5-Chloro-1-pentynyl)trimethylsilane
97%
Sinónimos:
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
174.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
75-77 °C/20.6 mmHg (lit.)
densidad
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C#CCCCCl
InChI
1S/C8H15ClSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h4-5,7H2,1-3H3
Clave InChI
UPVHIBLXQNNITH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
(5-Chloro-1-pentynyl)trimethylsilane can be used to synthesize 5-trimethylsilyl-4-pentynyllithium (TMSPLi), which can be used as an initiator in the polymerization of styrene.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
"Acetylene-Functionalized Lithium Initiators for Anionic Polymerization. Powerful Precursors for ?Click? Chemistry"
Touris A, et al.
Macromolecules, 44(07), 1886-1893 (2011)