Merck
577960
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Boc)-OH-15N2
98 atom % 15N
Sinónimos:
L-Lysine-15N2, α-N-Fmoc, ε-N-t-Boc
About This Item
Fórmula lineal:
(Boc-15NH)(CH2)4CH(15NH-Fmoc)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
468.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
133 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15NH]CCCC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1/i27+1,28+1
Clave InChI
UMRUUWFGLGNQLI-SBAWBPENSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)