653632
Fmoc-Lys(Boc)-OH-13C6,15N2
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
L-Lysine-13C6.15N2, α-N-Fmoc, ε-N-t-Boc
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nivel de calidad
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
bio NMR: suitable
mp
130-135 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
Fmoc
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1/i8+1,9+1,14+1,15+1,22+1,23+1,27+1,28+1
Clave InChI
UMRUUWFGLGNQLI-OYSAUITLSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?