54590
4-Hydroxybenzaldehyde
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Beilstein:
471352
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
mp
112-116 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
Clave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
4-Hydroxybenzaldehyde may be used as a reactant during the synthesis of 4-(4-hydroxyphenyl)-but-3-ene-2-one (a raspberry ketone precursor) and [(pyrrole-2,5-diyl)-co-(benzylidene)]. It may also be used to prepare nonlinear optical quinolinium single crystals (an OHQ–TMS compound) via a condensation reaction with 1,2-dimethylquinolinium 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate in methanol.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
345.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
174 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Autotoxic antibiotic production by a marine Chromobacterium.
Andersen RJ, et al.
Marine biology, 27(4), 281-285 (1974)
Polymerization of pyrrole with 4-hydroxybenzaldehyde over Al-MCM-41 mesoporous aluminosilicate materials.
Chikh K, et al.
Research on Chemical Intermediates, 41(9), 6485-6496 (2015)
New phenolic N-methylquinolinium single crystals for second-order nonlinear optics.
Kim JS, et al.
Opt. Mater., 45, 136-140 (2015)
Secondary amide-based linkers for solid phase organic synthesis.
Swayze EE.
Tetrahedron Letters, 38(49), 8465-8468 (1997)
Preparation of a raspberry ketone precursor in the presence of rare earth oxide catalysts.
Hoelderich WF and Ritzerfeld V.
Applied Catalysis A: General, 504, 654-663 (2015)