536717
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.0 solution
5 wt. % in methanol
Sinónimos:
Poly(amidoamine)
About This Item
Productos recomendados
descripción
amino surface groups
Nivel de calidad
Formulario
liquid
mol peso
generation 6.0
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentración
5 wt. % in methanol
nº de grupos superficiales
256
densidad
0.806 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Forma física
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.