648159
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5, solution
10 wt. % in methanol
Sinónimos:
PAMAM dendrimer, cystamine core, generation 5.0 solution
About This Item
Fórmula lineal:
[NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NH2)128
Peso molecular:
28917.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
descripción
amino surface groups
Formulario
solution
mol peso
generation 5
Características
core type cystamine core
concentración
10 wt. % in methanol
nº de grupos superficiales
128
bp
64.7 °C
densidad
0.860 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
unit weight includes solvent
Información legal
For research use only
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
DeMattei, C. R., Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Nano Letters, 4, 771-777 (2004)
Huang, B. H., Tomalia, D. A.
Journal of Luminescence, 111, 215-223 (2005)