Merck
531162
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
inherent viscosity 0.55-0.75 dL/g (lit.)
About This Item
Fórmula lineal:
(C3H4O2)n
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
mol peso
average Mw 75,000-120,000
Nivel de calidad
marco temporal de la degradación
12-16 months
viscosidad inherente
0.55-0.75 dL/g(lit.)
mp
262 °C (lit.)
temperatura de transición
Tg 32.9 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)C(O)C.[H+]
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Propiedades físicas
Biocompatible, biodegradable polymer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.