513059
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
95%
Quality Level
assay
95%
mp
88-91 °C (lit.)
functional group
ester
ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C14H18O6/c1-5-20-13(16)8-10(15)9-6-11(17-2)14(19-4)12(7-9)18-3/h6-7H,5,8H2,1-4H3
InChI key
VEYNISLTHXQSGU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Ethyl 3, 4, 5-Trimethoxybenzoylacetate.
Journal of the American Chemical Society, 74(11), 2923-2923 (1952)
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 327-327 (2014)