Merck
695769
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10BrFO3
Peso molecular:
289.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
97%
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
40-44 °C
functional group
bromo
ester
fluoro
ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI key
GVLMOVPIFSXARB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)