Merck
495956
Sigma-Aldrich
trans-3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-N,N-dimethyl-1,3-butadien-1-amine
90%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CSi(CH3)2OC(=CH2)CH=CHN(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
227.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
densidad
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H25NOSi/c1-11(9-10-13(5)6)14-15(7,8)12(2,3)4/h9-10H,1H2,2-8H3/b10-9+
Clave InChI
NSCKABIMFIKUEF-MDZDMXLPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preparation and Diels-Alder Reactivity of 1-Amino-3-siloxy-1,3-butadienes.
Kozmin SA and Rawal VH.
The Journal of Organic Chemistry, 62(16), 5252-5253 (1997)