Merck
476447
Sigma-Aldrich
1-Iodo-3-methylbutane
97%
Sinónimos:
Isoamyl iodide, Isopentyl iodide
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH2I
Número de CAS:
Peso molecular:
198.05
Beilstein:
1730990
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.492 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
densidad
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
iodo
cadena SMILES
CC(C)CCI
InChI
1S/C5H11I/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
BUZZUHJODKQYTF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ketoreductases in the synthesis of valuable chiral intermediates: application in the synthesis of α-hydroxy β-amino and β-hydroxy γ-amino acids.
Kambourakis S and Rozzell JD.
Tetrahedron, 60(3), 663-669 (2004)
Ultrasound mediated synthesis of a few naturally occurring compounds.
Singh J, et al.
Indian J. Chem. B, 40(5), 386-390 (2001)
The far ultra-violet spectra of some branched chain iodo-alkanes, iodo-cyclo-alkanes, fluoro-iodo-alkanes and iodo-alkenes.
Boschi RA and Salahub DR.
Molecular Physics, 24(4), 735-752 (1972)
Vibrational analysis of alkyl iodides: 1-iodo-2-methylpropane and 1-iodo-3-methylbutane.
Crowder GA and Jalilian MR .
Journal of Molecular Structure, 49(2), 287-292 (1978)