463485
Methyl isonipecotate
technical grade
Sinónimos:
Methyl 4-piperidinecarboxylate
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
85-90 °C (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)6-2-4-8-5-3-6/h6,8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
RZVWBASHHLFBJF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Reactant for synthesis of:
Antitubercular agents
Anti-HIV-1 agents
Aminopyrazine inhibitors
Orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors
A Scalable catalyst from asymmetric hydrogenation of sterically demanding aryl enamide
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?