254487
Di-tert-butyl malonate
98%
Sinónimos:
1,3-Bis(1,1-dimethylethyl) propanedioate, 1,3-Di-tert-butyl propanedioate, Bis(1,1-dimethylethyl) malonate, di-tert-butyl propanedioate, tert-Butyl malonate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.418 (lit.)
bp
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−7-−6 °C (lit.)
densidad
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
Clave InChI
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?