455199
Tetrakis(dimethylamido)hafnium(IV)
≥99.99%
Sinónimos:
TDMAH, Tetrakis(dimethylamino)hafnium(IV)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.99%
Formulario
low-melting solid
idoneidad de la reacción
core: hafnium
mp
26-29 °C (lit.)
densidad
1.098 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CN(C)[Hf](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Hf/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
ZYLGGWPMIDHSEZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As an atomic layer deposition(ALD) precursor for deposition of hafnium oxide thin films for advanced semiconductor devices.
- As a precursor to fabricate polymer-derived ceramic nanocomposites.
- To prepare HfO2, CeO2, and Ce-doped HfO2 thin films on Ge substrates by using tris(isopropyl-cyclopentadienyl)cerium [Ce(iPrCp)3] precursors with H2O via ALD method.
- To produce Hf3N4 thin films with TDMAH and ammonia at low substrate temperatures at 150−250 °C.
Nota de análisis
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?