Merck
450308
Sigma-Aldrich
Aluminum sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Aluminum sulfate hydrate, Dialuminum trisulfate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Al2(SO4)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
342.15 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder and chunks
impurezas
≤30.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Clave InChI
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)